Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]aniline
P1458-25G P1458-250G
TCIAP1458-25GEA 197 DKK
TCIAP1458-25G TCIAP1458-250G
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Formel: C₁₂H₂₁NO₃Si
Kogepunkt: 310°C
Flammepunkt: 165°C
MDL Number: MFCD00053673
CAS-nummer: 3068-76-6
EINECS: 221-328-2
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %