N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A1375-1G A1375-25G A1375-5G
TCIAA1375-1GEA 197 DKK
TCIAA1375-1G TCIAA1375-25G TCIAA1375-5G
N-Boc-1,6-diaminohexane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Boc-1,6-diaminohexane
Formel: C₁₁H₂₄N₂O₂
Flammepunkt: 125°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671489
CAS-nummer: 51857-17-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %