Trimethylsilylacetylen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethynyltrimethylsilane
203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 680 DKK
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimethylsilylacetylen 98%
Trimethylsilylacetylen
Formel: C₅H₁₀Si
Kogepunkt: 53 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,69 g/cm³
Flammepunkt: –34 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008569
CAS-nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %