2,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
(2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
L02899.03
L02899.06
L02899.03EA
446
DKK
L02899.03
L02899.06
2,4-Dimethylbenzylalkohol ≥97%
2,4-Dimethylbenzylalkohol
Purity: 97%
CAS No.: 16308-92-2
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₂O Kogepunkt: 120…121 °C (13 mmHg) Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004624 CAS-nummer: 16308-92-2 EINECS: 240-393-8 |