Thymol 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
M-Clarity™ quality level = MQ200
16254-100G 16254-500G
16254-100GEA 353 DKK
16254-100G 16254-500G
Thymol 99.01-101.0% BP, NF, Analytical reagent (AR), Sigma-Aldrich®
Thymol
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99 to 101%.
Formel: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Kogepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…51 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002309
CAS-nummer: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN nummer: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 99 - 101%
Residue after evaporation ≤0.05%