4-Aminothiophenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
A14082.06
A14082.14
A14082.22
A14082.06EA
545
DKK
A14082.06
A14082.14
A14082.22
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 1193-02-8
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Flash Point:
Formel:
C₆H₇NS Kogepunkt: 156…157 °C Smeltepunkt: 37…42 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007880 CAS-nummer: 1193-02-8 EINECS: 214-763-4 UN nummer: 3263 ADR: 8,III |