4-Aminothiophenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
A14082.06 A14082.14 A14082.22
A14082.06EA 545 DKK
A14082.06 A14082.14 A14082.22
4-Aminothiophenol 97%
4-Aminothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 1193-02-8 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 906904 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00007880
Formel: C₆H₇NS
Kogepunkt: 156…157 °C
Smeltepunkt: 37…42 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007880
CAS-nummer: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN nummer: 3263
ADR: 8,III