1-Propyl isothiocyanat ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14499.06
A14499.14
A14499.06EA
602
DKK
A14499.06
A14499.14
1-Propyl isothiocyanat ≥97%
1-Propyl isothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 628-30-8
Molecular Formula: CH3(CH2)2NCS
Formula Weight: 101.17
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.5040
Odour: Pungent
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1740199
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00004823
Formel:
C₄H₇NS Kogepunkt: 152…154 °C Massefylde: 0,977 Flammepunkt: 46 °C (114 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004823 CAS-nummer: 628-30-8 EINECS: 211-035-8 UN nummer: 2924 ADR: 3,III |