2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
391335-1 391335-100
391335-1EA 11090 DKK
391335-1 391335-100
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS), Millipore®
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS)
Formel: C₈H₁₉NO₅
Smeltepunkt: 102…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7