2-Bromethanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
106920050 106921000 106922500
ACRO106920050EA 496 DKK
ACRO106920050 ACRO106921000 ACRO106922500
2-Bromethanol 97%
2-Bromoethanol
Formel: BrH₂CCH₂OH
Kogepunkt: 149…150 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,76 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002827
CAS-nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03826
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g