Kulstof aktiveret
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
5966.1
5966.2
5966.4
ROTH5966.1EA
0
DKK
ROTH5966.1
ROTH5966.2
ROTH5966.4
Kulstof aktiveret
Kulstof aktiveret
Formel:
C Smeltepunkt: 3550 °C Massefylde: 2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN nummer: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |