2-Mercaptoethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M0058-25G M0058-500G
TCIAM0058-25GEA 132 DKK
TCIAM0058-25G TCIAM0058-500G
2-Mercaptoethanol ≥98.0% (by GC)
2-Mercaptoethanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 158°C
Smeltepunkt: -100°C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 74°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004890
CAS-nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN nummer: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&vid=4b2de4a27b611bfba008542b0f8d01b41c1f5970&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %